Methyl-2-brom-1,3-thiazol-4-carboxylat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
H63541.06EA 433 EUR
H63541.06
Methyl-2-brom-1,3-thiazol-4-carboxylat 96%
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formel: C₅H₄BrNO₂S
Molekulargewicht: 222,06 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659908
CAS-Nummer: 170235-26-4