4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H63976.06EA 210 EUR
H63976.06 H63976.MD H63976.03
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Molekulargewicht: 192,99
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD09909611
CAS-Nummer: 87600-98-4