2-Hydrazinopyrazine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H64086.03EA
112
EUR
H64086.03
H64086.06
2-Hydrazinopyrazine 98%
2-Hydrazinopyrazine
Formel:
C₄H₆N₄ Molekulargewicht: 110,12 g/mol Schmelzpunkt: 109…113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114555 CAS-Nummer: 54608-52-5 |