4-Fluoro-2-methylpyridine 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H64284.03EA
92.9
EUR
H64284.03
H64284.06
4-Fluoro-2-methylpyridine 96%
4-Fluoro-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₆FN Molekulargewicht: 111,12 g/mol Siedepunkt: 128…132 °C |
MDL Number:
MFCD04114145 CAS-Nummer: 766-16-5 |