Ethyl-3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H64288.03EA
31.5
EUR
H64288.03
H64288.14
H64288.06
Ethyl-3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride 95%
Ethyl-3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride
Formel:
C₅H₁₁ClN₂O₂ Molekulargewicht: 166,60 g/mol Schmelzpunkt: 105…108 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797615 CAS-Nummer: 57508-48-2 |