Methyl-4-brompicolinat 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H64327.06EA 186 EUR
H64327.06 H64327.03 H64327.14
Methyl-4-brompicolinat 97+%
Methyl-4-brompicolinat
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molekulargewicht: 216,03
Schmelzpunkt: 54…56 °C
MDL Number: MFCD07374897
CAS-Nummer: 29681-42-3