4-Brom-4'-iodbiphenyl 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H64355.14EA
152
EUR
H64355.14
H64355.22
4-Brom-4'-iodbiphenyl 98%
4-Brom-4'-iodbiphenyl
Formel:
C₁₂H₈BrI Molekulargewicht: 359,00 g/mol Schmelzpunkt: 175…179 °C (Lit.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17676204 ADR: 9,II |