2-Amino-4-brompyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H64358.MDEA
87.9
EUR
H64358.MD
H64358.03
2-Amino-4-brompyrimidin 98%
2-Amino-4-bromopyrimidine
Formel:
C₄H₄BrN₃ Molekulargewicht: 174,00 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09999168 CAS-Nummer: 343926-69-2 |