2-(Trifluormethyl)-4-pyridinol 97%
Achtung
H64380.03EA 56.2 EUR
H64380.03
2-(Trifluormethyl)-4-pyridinol 97%
2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-ol
Formel: C₆H₄F₃NO
Molekulargewicht: 163,10 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01571202
CAS-Nummer: 170886-13-2