Methyl-5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H64417.03EA 151 EUR
H64417.03 H64417.06
Methyl-5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate 97%
Methyl-5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₇H₇BrN₂O₂S
Molekulargewicht: 263,11 g/mol
Schmelzpunkt: 61…64 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664428
CAS-Nummer: 50593-91-4
ADR: 6.1,III