Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H64467.14EA
852
EUR
H64467.14
H64467.03
H64467.06
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate 97%
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉NO₃S Molekulargewicht: 223,25 g/mol Schmelzpunkt: 97…99 °C |
MDL Number:
MFCD00449104 CAS-Nummer: 188614-01-9 |