5-Bromo-1,2,3-trichlorobenzene 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H64506.14EA
136
EUR
H64506.14
H64506.06
5-Bromo-1,2,3-trichlorobenzene 98%
5-Bromo-1,2,3-trichlorobenzene
Formel:
C₆H₂BrCl₃ Molekulargewicht: 260,34 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00155009 CAS-Nummer: 21928-51-8 |