(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H64654.03EA
227
EUR
H64654.03
H64654.MD
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 97%
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₇NO₅ Molekulargewicht: 231,25 g/mol Schmelzpunkt: 181 °C |
MDL Number:
MFCD04114909 CAS-Nummer: 869681-70-9 ADR: 6.1,III |