5-Methoxy-1H-indol-3-carbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
H64722.MDEA 41 EUR
H64722.MD H64722.03 H64722.06
5-Methoxy-1H-indol-3-carbonsäure 97%
5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C10H9NO3
Molekulargewicht: 191,19 g/mol
MDL Number: MFCD03265451
CAS-Nummer: 10242-01-0