(2-Methyl-3-nitrophenyl)essigsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H64810.06EA
26.7
EUR
H64810.06
H64810.14
(2-Methyl-3-nitrophenyl)essigsäure 96%
(2-Methyl-3-nitrophenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₉NO₄ Molekulargewicht: 195,17 g/mol Schmelzpunkt: 132…136 °C |
MDL Number:
MFCD07782132 CAS-Nummer: 23876-15-5 |