3-Fluor-2-formylphenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H64909.03EA 64.6 EUR
H64909.03 H64909.14 H64909.06
3-Fluor-2-formylphenylboronsäure 95%
3-Fluor-2-formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₃
Molekulargewicht: 167,93 g/mol
Schmelzpunkt: 123…127 °C
MDL Number: MFCD10697421
CAS-Nummer: 871126-15-7
ADR: 8,III