1-tert-Butylpiperazine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H66497.03EA 51.1 EUR
H66497.03 H66497.06
1-tert-Butylpiperazine 97%
1-tert-Butylpiperazine
Formel: C₈H₁₈N₂
Molekulargewicht: 142,24
Siedepunkt: 85…87 °C (22 mmHg)
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049359
CAS-Nummer: 38216-72-7
ADR: 8,II