4,4'-Biphenyldiboronsäurebis(pinakol)ester 95%
Lieferant: Thermo Scientific
H51956.06EA
213
EUR
H51956.06
H51956.03
4,4'-Biphenyldiboronsäurebis(pinakol)ester 95%
4,4'-Biphenyldiboronsäurebis(pinakol)ester
Formel:
C₂₄H₃₂B₂O₄ Molekulargewicht: 406,14 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08669545 CAS-Nummer: 207611-87-8 |