Minoxidil
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
J61803.03EA 30.3 EUR
J61803.03 J61803.06 J61803.14
Minoxidil
Minoxidil
Applications: Stimulates ATP-activated potassium channels
Formel: C₉H₁₅N₅O
Schmelzpunkt: 248…265 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063409
CAS-Nummer: 38304-91-5
EINECS: 253-874-2