L-Cystin Dihydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
J62292.14EA
65.3
EUR
J62292.14
J62292.22
J62292.30
L-Cystin Dihydrochlorid 99%
L-Cystin Dihydrochlorid
Formel:
C₆H₁₂N₂O₄S₂·2HCl Molekulargewicht: 313,23 g/mol Schmelzpunkt: 228…232 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00070399 CAS-Nummer: 30925-07-6 EINECS: 250-391-9 |