(6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino}-3-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridinium-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylatsulfat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
J66001.03EA 135 EUR
J66001.03
(6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino}-3-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridinium-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylatsulfat 95%
1-(((6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium hydrogensulphate
Applications: A fourth generation cephalosporin antibiotic
Formel: C₂₂H₂₄N₆O₉S₃
Molekulargewicht: 612,66 g/mol
Schmelzpunkt: 198…202 °C
MDL Number: MFCD11864966
CAS-Nummer: 98753-19-6