Ethyl-1-benzyl-3-oxo-4-piperidincarboxylathydrochlorid 90%, tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L07472.06EA 82.5 EUR
L07472.06 L07472.03
Ethyl-1-benzyl-3-oxo-4-piperidincarboxylathydrochlorid 90%, tech.
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Formel: C₁₅H₂₀ClNO₃
Molekulargewicht: 297,78 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 158 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012792
CAS-Nummer: 52763-21-0
EINECS: 258-162-5