4-Methylbenzolsulfonsäure -benzyl-L-alaninat 98%
L10743.06EA 39.8 EUR
L10743.06
4-Methylbenzolsulfonsäure -benzyl-L-alaninat 98%
Ala-OBzl TosOH
Formel: C₁₇H₂₁NO₅S
Molekulargewicht: 351,42 g/mol
Schmelzpunkt: 114…116 °C
MDL Number: MFCD00066143
CAS-Nummer: 42854-62-6
EINECS: 255-969-4