N-Benzylglycinhydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L15200.06EA
40.2
EUR
L15200.06
L15200.14
L15200.22
N-Benzylglycinhydrochlorid ≥98%
N-Benzylglycine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₁NO₂·HCl Molekulargewicht: 201,7 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 220 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
7689-50-1 EINECS: 000-000-0 |