4,4'-Oxydibenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L15651.22EA
112
EUR
L15651.22
L15651.14
4,4'-Oxydibenzoesäure ≥98%
4,4'-Oxybis(benzoic acid)
Formel:
C₁₄H₁₀O₅ Molekulargewicht: 258,23 g/mol Schmelzpunkt: 329…332 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013988 CAS-Nummer: 2215-89-6 EINECS: 218-683-0 |