tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L17475.06EA 84.3 EUR
L17475.06 L17475.03
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₂
Molekulargewicht: 171,24 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (20 mmHg)
Dichte: 0,977
Flammpunkt: 86 °C (186 °F)
MDL Number: MFCD00216581
CAS-Nummer: 86953-79-9