5-(4-Fluorophenyl)valeric acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L17935.MDEA
39.4
EUR
L17935.MD
L17935.03
L17935.06
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid 97%
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Formel:
C₁₁H₁₃FO₂ Molekulargewicht: 196,22 g/mol Schmelzpunkt: 73…75 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00800242 CAS-Nummer: 24484-22-8 |