(3,4-Dimethoxyphenyl)(oxo)acetaldehydhydrat 98% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L20279.06EA 269 EUR
L20279.06 L20279.03
(3,4-Dimethoxyphenyl)(oxo)acetaldehydhydrat 98% (Trockengewicht)
3,4-Dimethoxyphenylglyoxal hydrate
Formel: C₁₀H₁₀O₄ xH₂O
Molekulargewicht: 194,19 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06800598
CAS-Nummer: 163428-90-8
EINECS: 000-000-0