Acetanilid
Lieferant: Spectrum Chemical
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethansäurephenylamid
, N-Phenylacetamid
SPCMA1007-12KGBLEA
2210
EUR
SPCMA1007-12KGBL
SPCMA1007-50KGBL
SPCMA1007-1KG
Acetanilid
Acetanilid
Formel:
C₈H₉NO Molekulargewicht: 135,17 g/mol Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 115 °C Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 174 °C |
MDL Number:
MFCD00008674 CAS-Nummer: 103-84-4 EINECS: 203-150-7 Merck Index: 13,00051 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99% Min. |