Pentadecan-15-olid
Synonyme:
Oxa-2-cyclohexadecanon
, ω-Pentadecalacton
, 15-Hydroxypentadecansäurelacton
, Oxacyclohexadecan-2-on
SPCMC2800-25KGBLEA
0
EUR
SPCMC2800-25KGBL
Pentadecan-15-olid
Pentadecan-15-olid
Formel:
C₁₅H₂₈O₂ Molekulargewicht: 240,39 g/mol |
MDL Number:
MFCD00039667 CAS-Nummer: 106-02-5 EINECS: 203-354-6 |