VWR®, Mehrkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen
Lieferant: VWR
VWR®
613-5426EA 1310 EUR
613-5426 613-5419 613-5420 613-5421 613-5783 613-5782 613-5424 613-5425 613-5422 613-5423
VWR®, Mehrkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen
Pipetten Mikropipetten
Diese Pipetten zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, Präzision und Robustheit sowie ein modernes ergonomisches Design aus.
  • Leichte Handhabung: Nur zwei Tasten und fünf Pipettiermodi ermöglichen leichtes einhändiges Programmieren und einen schnellen Pipettierzyklusstart
  • CUSTOM Modus: Benutzer können dank der VWR® Protocol Builder Software schnell und einfach spezifische Protokolle erstellen
  • Modernes, ergonomisches Design: leicht und perfekt ausbalanciert für mühelose
  • Handhabung, was das RSI-Syndrom deutlich mindert
  • Lässt sich bequem in der linken oder rechten Hand halten und um 360° drehen
  • Vollmotorisierter Kolbenantrieb: Sorgt für eine einheitliche und gleichmäßige Probenabgabe über alle Kanäle hinweg
  • Die Form des Pipettenschafts sorgt für einen sicheren Sitz der Spitzen, und durch den geschwungenen Spitzenabwurf sind diese einfach abzuwerfen
  • Die Pipetten können ohne Leistungseinbußen während des Ladevorgangs verwendet werden
Elektronische Pipetten von VWR® bieten herausragende Leistung in allen Pipettiermodi. Sie erfordern nahezu keinen Kraftaufwand für das Ansaugen und Dispensieren und verringern somit signifikant das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung (Repetitive-Strain-Injury, RSI).
Pipettiermodi: PIPET (Standardmodus), REVERSE, REPETITIVE, MIX und CUSTOM.
Bestellinformation: Jede Pipette wird mit einer Lithium-Ionen-Batterie, USB-Netzkabel (5 V), Spitzenabwurfverlängerung (nur für 10-µl-Modelle), Konformitätszertifikat und Kurzanleitung geliefert. Zubehör und Ständer werden separat verkauft.