Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Hybridisierungspuffer
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   SSC-Puffer ist ein Hybridisierungspuffer für Northern- und Southern-Blots.
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Ein Blockierungsreagenz zur Verhinderung der Sondenbindung an offenen Membranen und nicht anvisierten Nukleinsäuren.
UOM:  1 * 50 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Ein Hybridisierungspuffer für Northern- und Southern-Blots. Diese 1X SSPE-Pufferlösung enthält 150 mM Natriumchlorid, 10 mM Natriumphos...
UOM:  1 * 4 l
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Ein Blockierungsreagenz für Northern- und Southern-Blots, das die Sondenbindung an offenen Membranen und nicht anvisierten Nukleinsäuren verhindert.
UOM:  1 * 50 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Hybridisation cocktail offering blocking and hybridisation for optimised complimentary base pairing of DNA and RNA in Southern blot, Northern blot, do...
UOM:  1 * 50 ml
Artikel-Nr: (ROCKMB-045)
Lieferant:  Rockland Immunochemicals
Beschreibung:   Saline-sodium citrate (SSC) buffer is most commonly used as a buffer for the hybridization process and washing in experiments where spcies of nucleic ...
UOM:  1 * 1 l
Lieferant:  Rockland Immunochemicals
Beschreibung:   20X SSPE buffer (3.0 M Sodium Chloride, 0.2 M Sodium Hydrogen Phosphate, 0.02 M EDTA, pH 7.4) - DEPC treated.
UOM:  1 * 1 l
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   A major limitation of membrane hybridisation is speed. At commonly used probe concentrations (2 to 10 ng/ml), hybridisation normally takes 16 hours to...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 25
  1  2  3  4  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping