Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Extraktionspuffer
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   BUFFER MITOCHONDRIAL PROTEIN ISOLATION 1 * 30 ml
UOM:  1 * 30 ml
Lieferant:  OMEGA BIOTEK
Beschreibung:   NUCLEASE FREE WATER 1 * 1 l
Lieferant:  OMEGA BIOTEK
Beschreibung:   Concentrate für 20ml RWB Wash Puffer 1 * 20 ml
Artikel-Nr: (CSPL-1000)
Lieferant:  OMEGA BIOTEK
Beschreibung:   Component of the Mag-Bind® Plant DNA 96 Plus Kit
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (28-9412-79)
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   Mammalian Protein Extraction Buffer is a 500 ml solution designed for efficient and gentle extraction of biologically active, total soluble proteins f...
UOM:  1 * 500 ml
Artikel-Nr: (28-9435-22)
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   Total protein extraction from tissues and cell lines trial kit with six different buffers for optimisation of the method for 10 ml solution of each bu...
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (28-9440-45)
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   Yeast Protein Extraction Buffer Kit is a mild detergent-based cell lysis method developed for total extraction of soluble proteins from yeast cells. T...
UOM:  1 * 1 KIT
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   The NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Kit provides for efficient cell lysis and extraction of separate cytoplasmic and nuclear protein fractio...
UOM:  1 * 500 ml
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 25
  1  2  3  4  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping