Sie suchten nach: Beladungspuffer
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (41010.)
Lieferant: Biotium
Beschreibung: 6X GelRed prestain loading buffers are gel loading buffers containing density agents, tracking dyes, and GelRed dye. GelRed is a sensitive, stable and...
UOM: 1 * 1 mL
Artikel-Nr: (ROCKMB-018)
Lieferant: Rockland Immunochemicals
Beschreibung: Sample buffer for protein electrophoresis.
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (EDVO606)
Lieferant: EDVOTEK EUROPE LTD
Beschreibung: 1 ml Konzentrat für 200 Proben.
UOM: 1 * 1 mL
Artikel-Nr: (786-421)
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: Loading Buffer, Native sample loading buffer (2X)
UOM: 1 * 2,5 mL
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 4X
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 4X
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 6X
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, with PyroninY, 4X
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Loading Buffer, Tricin SDS-Probenpuffer, (2X), nicht reduzierend
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Loading Buffer, IEF Sample Buffer (2X) with Lysine and Arginine
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Loading Buffer, RNA Sample Loading Buffer, no Ethidium Bromide
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 6X
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Loading Buffer, TRIS-Glycine Native Sample Buffer (4X)
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Loading Buffer, TBE Harnstoff-Probenpuffer, 2X
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Loading Buffer, TBE Probenpuffer, 6X
Artikel-Nr: (70607-3)
Lieferant: Merck Millipore (Novagen)
Beschreibung: Loading Buffer, 4X SDS sample buffer
UOM: 1 * 2 mL
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom