Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, uvex 2, 6503
Lieferant: Uvex
uvex 2
114-6777EA 168 EUR
114-6777 114-6778 UVEX6503.1/40 114-6775 UVEX6503.1/41 114-6776 UVEX6503.4/36 UVEX6503.1/42 UVEX6503.1/43 UVEX6503.4/37 UVEX6503.1/44 114-6779 UVEX6503.1/45 UVEX6503.4/35 UVEX6503.1/46 UVEX6503.1/47 114-6770 UVEX6503.4/38 UVEX6503.1/48 UVEX6503.1/49 UVEX6503.4/39 114-6773 114-6774 114-6771 114-6772 114-6766 UVEX6503.3/52 UVEX6503.3/51 114-6767 114-6764 114-6765 114-6768 114-6769 UVEX6503.1/35 UVEX6503.1/36 UVEX6503.1/37 UVEX6503.1/38 UVEX6503.1/39 114-6763 UVEX6503.3/50 UVEX6503.3/41 UVEX6503.3/40 UVEX6503.3/43 UVEX6503.4/52 UVEX6503.3/42 UVEX6503.3/45 UVEX6503.3/44 UVEX6503.3/47 UVEX6503.3/46 UVEX6503.3/49 UVEX6503.3/48 UVEX6503.4/50 UVEX6503.4/51 UVEX6503.4/43 UVEX6503.1/50 UVEX6503.4/44 UVEX6503.4/41 UVEX6503.1/51 UVEX6503.1/52 UVEX6503.4/42 UVEX6503.4/47 UVEX6503.4/48 UVEX6503.3/36 UVEX6503.4/45 UVEX6503.3/35 UVEX6503.4/46 114-6780 UVEX6503.3/38 UVEX6503.3/37 UVEX6503.4/49 UVEX6503.3/39 UVEX6503.4/40
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, uvex 2, 6503
Schuhe und Stiefel
Metallfreier, leichter, flexibler und robuster Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem, wasserabweisendem Lederobermaterial, Lasche und Schuhkragen weich gepolstert, Zwei-Dichten-PUR-Sohle ohne lackbenetzungsstörende Substanzen wie Silikone oder Phthalate.
  • Climazone-Technologie für verbesserten Tragekomfort
  • Belüftung dank Distance-Mesh-Futtermaterial
  • Herausnehmbare, antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitskontrollsystem; orthopädische Einlagen möglich
  • Praktisch nahtlose Konstruktion ohne Druckstellen
  • Leichte, zweilagige Sohle mit ausgezeichneter Stoßdämpfung und hervorragender Rutschfestigkeit
  • 100% metallfreie xenova® Zehenschutzkappe, nicht magnetisch (200 J)
  • Spritzgegossene PU-Schutzkappe für zusätzlichen Schutz
  • Flexible, metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand unter 35 Megaohm
Für industrielle Anwendungen mit mittlerer Belastung, z. B. Chemie, Transport, Logistik, Energiebereich und Maschinenbau.
Farbe: Schwarz/Orange
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S3, SRC