Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Sie suchten nach:
Ionenstärkepuffer
5  results were found
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (1.15368.0500)
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   TISAB-Lösung für die Fluoridbestimmung 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   TISAB III-Lösung (Gesamtionenstärkenpuffer) für die Fluoridbestimmung
UOM:  1 * 500 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Pufferlösung für die Anwendung mit ionenselektiven Elektroden
UOM:  1 * 5 l
Lieferant:  WTW
Beschreibung:   Ion strength adjustment solutions have multiple tasks: TISAB for fluoride measurements does not only adjust the pH value, by also decomplexes the fluo...
Lieferant:  Mettler - Toledo
Beschreibung:   TISAB 3 SOLUTION, 250ML 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 5  von 5