Sie suchten nach: Puffer für die Antikörperreinigung
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (T6455-100ML)
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beschreibung: Intended for heat-induced antigen retrieval on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior to application of antibodies in immunohis...
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (C9999-100ML)
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beschreibung: Citrate buffer, antigen retriever has been used as a heat-induced antigen retriever on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior t...
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (ROCKDAB-B50)
Lieferant: Rockland Immunochemicals
Beschreibung: Concentrate diluent buffer for DAB membrane substrate, 10X
UOM: 1 * 50 mL
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: These buffers ensure high-yield, non denaturing antibody purification with IgG affinity purification supports, such as Protein A and Protein G agarose...
Artikel-Nr: (J63014.QA)
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Buffer kit for antibody purification
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (69755-3)
Lieferant: Merck Millipore (Novagen)
Beschreibung: The His·Bind buffer kit is a set of pre-tested buffers designed for use with IDA-based His·Bind resin for convenient, rapid one-step purification of p...
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (28-9030-59)
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Ab buffer kit contains prepared buffer concentrates for binding, washing, and elution of IgG according to recommended protocols.
UOM: 1 * 1 KIT
Lieferant: Abcam
Beschreibung: Antibody diluent (HAMA blocker) for ELISA is a proprietary reagent for immunoassays involving a sandwich antibody complex that are susceptible to hete...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom