Dieses Kühlgerät zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und kleine Standfläche aus. Die tägliche Laborarbeit wird durch eine einfache Befüllung des Geräts und die spritzwassergeschützte Folientastatur erleichtert.
- Niedriger Energieverbrauch
- Lüftungsschlitze an der Vorderseite ermöglichen die platzsparende Platzierung mehrerer Einheiten nebeneinander
- Sichere Bedienung durch die spritzwassergeschützte Folientastatur mit LED-Temperaturanzeige
- Füllstandsanzeige für eine einfache Befüllung
- Anschlüsse für externe Pumpe ermöglichen Anwendungen mit Kühlung in einem externen Kreislauf
Füllvolumen: 1,7 - 2,6 l
Kühlmittel: R134a
Pumpenanschlüsse: M10x1
Lieferumfang: Wird mit zwei Schlauchverbindern für 1/4"- und 3/8"-Schläuche geliefert.