Sie suchten nach: Dichtestandards
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Mineral oil, 870 kg/m³
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Diese Dichtestandards können als Kalibrierstandards für Dichtemessungen mittels pyknometrischer Techniken, Schwingungstechniken oder auf Aräometern be...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Diese Dichtestandards können als Kalibrierstandards für Dichtemessungen mittels pyknometrischer Techniken, Schwingungstechniken oder auf Aräometern be...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: VWR® Chemicals ISO 17025/ISO 17034 dual certified-density standards are for the verification of instruments used to measure the density of materials w...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: VWR® ISO 17025 / ISO 17034 dual certified density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are flu...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: VWR® ISO 17025 / ISO 17034 dual certified density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are flu...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Diese Dichtestandards können als Kalibrierstandards für Dichtemessungen mittels pyknometrischer Techniken, Schwingungstechniken oder auf Aräometern be...
Artikel-Nr: (85301.180)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Diese Dichtestandards können als Kalibrierstandards für Dichtemessungen mittels pyknometrischer Techniken, Schwingungstechniken oder auf Aräometern be...
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Diese Dichtestandards können als Kalibrierstandards für Dichtemessungen mittels pyknometrischer Techniken, Schwingungstechniken oder auf Aräometern be...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Die Standards für die relative Dichte sind gemäß der primären ASTM-Methode D1480 getestet und zweifach nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkrediti...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: VWR® ISO 17025 / ISO 17034 dual certified density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are flu...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Zertifizierte Referenzmaterialien für die Dichte dienen der Verifizierung von Laborinstrumenten, die zur Bestimmung der Dichte von Mineralöl und Miner...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Diese Dichtestandards können als Kalibrierstandards für Dichtemessungen mittels pyknometrischer Techniken, Schwingungstechniken oder auf Aräometern be...
Artikel-Nr: (85321.180)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Diese Dichtestandards können als Kalibrierstandards für Dichtemessungen mittels pyknometrischer Techniken, Schwingungstechniken oder auf Aräometern be...
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: BELLINGHAM & STANLEY
Beschreibung: Calibration materials for verifying the performance of digital density meters using the oscillating u-tube principle. Calibrated in accordance with I...
New Product
Lieferant: Merck
Beschreibung: 1.0677 g/ml, 20 °C
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom