Dank Wolfram- oder LED-Lichtquellen und bewährter Optik sorgen diese Geräte noch zuverlässiger für genaue und stabile Messungen.
- Verbesserte, intuitive Gestaltung mit geführter Kalibrierung und Verifizierung
- USB-Port für Datenexport und Probenidentifizierung
- Verhältnistechnik gleicht Interferenzen durch Farbe und große Partikel aus
- Farbiges LCD-Touchdisplay mit Befehlen
- 90°-Detektor
Für die einfache Verwendung bei anspruchsvollen Anwendungen in Branchen wie Pharmazie, Kosmetik, Lebensmittel, Chemie und Petrochemie.
Zertifizierungen: US EPA 180.1 oder ISO 7027
Lieferumfang: Umfasst Silikonöl, Ölungstuch, US EPA-Filtereinheit, Probenküvetten (30 ml) mit Verschlüssen, Gelex Set mit sekundären Trübungsstandards, StablCal® Kalibrierset, Netzteil, Netzkabel und Staubabdeckung.