Dieses Gerät dient der Messung von Leitfähigkeit, Widerstand, Salinität und TDS in Flüssigkeiten mittels permanent angeschlossener Elektrode (Messsensor). Es eignet sich für den mobilen und stationären Einsatz in kontrolliert elektromagnetischen Umgebungen (Laboren).
- Robustes ABS-Gehäuse (IP 65)
- Min.-/Max.-/HOLD-Funktion
- Alarm für niedrigen Akkuladestand und Rekalibrierung
- Auto-OFF-Funktion (einstellbar: 1 - 120 Min)
- Clip zur Befestigung am Gürtel, Verwendung als Tischmodell und Wandbefestigung
- Serielle Schnittstelle (3,5 mm Jack), kann über einen elektrisch isolierten Schnittstellenwandler (nicht inklusive) an die RS232- oder USB-Schnittstelle eines PCs angeschlossen werden
Lieferumfang: Mit Leitfähigkeits-/Temperatursensor, einer Standardflasche, Tasche, 9 V-Batterie und Handbuch.