Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Lieferant: Kimberly-Clark
Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
112-4866EA 25.3 EUR
112-4866 112-4865 112-4864 112-4863 112-4862
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Handschuhe
Diese antistatischen Handschuhe bieten Schutz in Life Science- und pharmazeutischen Produktionsumgebungen. Das synthetische Nitril-Polymer (Acrylnitril-Butadien) ist äußerst wasserdicht bei geringem Risiko für das Auftreten feiner Löcher. Die Handschuhe leiten statische Ladungen ab und minimieren das Risiko für Überempfindlichkeitsreaktionen auf Latex oder Silikon, sodass die Hände gesund und geschützt und gleichzeitig die Forschungstätigkeiten kontaminationsfrei bleiben.
  • Sehr guter Schutz, hohe Reinheit und Qualität
  • Besonders lange Stulpen für zusätzlichen Schutz
  • Stärker und dünner als Latex, bietet erhöhten Schutz vor einer breiten Palette an Chemikalien, einschließlich zytotoxischer Substanzen
  • Strukturierte Fingerspitzen für optimalen Griff und Tastgefühl
  • Rollränder für höhere Beanspruchbarkeit
  • Beidhändig tragbar und für den Einmalgebrauch: Ermöglicht schnelles An- und Ausziehen und einfache Entsorgung
  • Enthalten kein Naturlatex oder Silikon zur Vermeidung allergischer Reaktionen (TYP I)
Ideal für Anwendungen mit erhöhtem Risiko in den Bereichen Life Science, biomedizinische Forschung, Forensik und unsterile Arzneimittelherstellung. Die Handschuhe bieten innerhalb des Kimtech™ Handschuhsortiments den höchsten Schutz, sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und schützen vor Chemikalienspritzern und Gefahren durch Mikroorganismen. Zudem sind die Handschuhe virenbeständig gemäß ISO 16604.
Zertifizierungen: PPE Kat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Typ B (JKT), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0,65
Zugelassen für Lebensmittelkontakt