N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-D-alanin 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO275720250EA 142 EUR
ACRO275720250 ACRO275720050
N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-D-alanin 99+%
Boc-D-Alanine
Formel: C₈H₁₅NO₄
Molekulargewicht: 189,2 g/mol
Schmelzpunkt: 81…84 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 7764-95-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +25° to +27° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)