5-Amino-4-oxo(3-13C)pentansäurehydrochlorid 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO103920050EA
328
EUR
ACRO103920050
ACRO103925000
5-Amino-4-oxo(3-13C)pentansäurehydrochlorid 98+%
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Formel:
C₅H₁₀ClNO₃ Molekulargewicht: 167,59 g/mol Schmelzpunkt: 156…158 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00012869 CAS-Nummer: 5451-09-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.0 to 102.0 % |
Loss on drying | ≤2.0 % (105°C, 3 h) (vacuum) |
Sulfated ash | ≤0.5 % |
Solubility | (5 % in water) Clear to slightly hazy colorless to light yellow |
HPLC | ≥98.0 % |