3-Fluorophenylmagnesiumbromid 1 M in THF, AcroSeal™
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
427821000.EA 173 EUR
427821000.
3-Fluorophenylmagnesiumbromid 1 M in THF, AcroSeal™
3-Fluorophenylmagnesiumbromid
Formel: C₆H₄BrFMg
Flammpunkt: –21 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672007
UN-Nummer: 3399
ADR: 4.3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 1 M Exact strength on the certificate of analysis
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %