2-Piperazinon 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO398710050EA 199 EUR
ACRO398710050 ACRO398710010
2-Piperazinon 95%
2-Piperazinon
Formel: C₄H₈N₂O
Molekulargewicht: 100,12
Schmelzpunkt: 132…135 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318687
CAS-Nummer: 5625-67-2
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %