3-Fluorsalicylaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO398890010EA 215 EUR
ACRO398890010
3-Fluorsalicylaldehyd
3-Fluorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅FO₂
Molekulargewicht: 140,12 g/mol
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003319
CAS-Nummer: 394-50-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %