4-Thioanisolmagnesiumbromid 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Acros Organics
Gefahr
399071000.EA 204 EUR
399071000.
4-Thioanisolmagnesiumbromid 0.5 M in THF, AcroSeal®
4-Thioanisolmagnesiumbromid
Formel: C₇H₇BrMgS
Flammpunkt: <–17 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 18620-04-7
UN-Nummer: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.4 to 0.6 M