(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO397580050EA 199 EUR
ACRO397580050
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin 98+%
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin
Formel: C₉H₁₇NO₃
Molekulargewicht: 187,2362 g/mol
Schmelzpunkt: 60…64 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01317839
CAS-Nummer: 101469-92-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Specific optical rotation +21° to +26° (20°C, 589 nm) (C=1, in Methanol)