3,5-Dimethoxybenzylbromid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO427340050EA 112 EUR
ACRO427340050
3,5-Dimethoxybenzylbromid 95%
3,5-Dimethoxybenzylbromid
Formel: C₉H₁₁BrO₂
Molekulargewicht: 231,0864 g/mol
Schmelzpunkt: 69…70 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01321368
CAS-Nummer: 877-88-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
HPLC ≥94 %